Imprimer
2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3421-1G PC3421-250MG PC3421-500MG PC3421-5G
APOSPC3421-1GEA 71.2 EUR
APOSPC3421-1G APOSPC3421-250MG APOSPC3421-500MG APOSPC3421-5G
2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
2-(Difluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236234
Numéro CAS: 53104-96-4