Imprimer
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethyl-2-oxoazetidine
PC3365-250MG PC3365-500MG
APOSPC3365-250MGEA 648 EUR
APOSPC3365-250MG APOSPC3365-500MG
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907668
Numéro CAS: 861881-17-6