Imprimer
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3363-1G PC3363-250MG
APOSPC3363-1GEA 335 EUR
APOSPC3363-1G APOSPC3363-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₄FN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09952120
Numéro CAS: 952285-82-4