Imprimer
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC3313-100MG PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA 161 EUR
APOSPC3313-100MG APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Formule: C₁₂H₅ClF₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801347
Numéro CAS: 1031928-92-3