Imprimer
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32983-1G PC32983-250MG PC32983-5G
APOSPC32983-1GEA 522 EUR
APOSPC32983-1G APOSPC32983-250MG APOSPC32983-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066744
Numéro CAS: 2366994-08-1