Imprimer
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32979-1G PC32979-250MG
APOSPC32979-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32979-1G APOSPC32979-250MG
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24189713
Numéro CAS: 1545294-47-0