Imprimer
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32978-1G PC32978-250MG
APOSPC32978-1GEA 364 EUR
APOSPC32978-1G APOSPC32978-250MG
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23696670
Numéro CAS: 1547051-49-9