Imprimer
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32975-1G PC32975-250MG
APOSPC32975-1GEA 386 EUR
APOSPC32975-1G APOSPC32975-250MG
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Fluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₉FN₂O
Poids moléculaire: 180.179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23696666
Numéro CAS: 169547-81-3