Imprimer

2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 250 EUR
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Formule: C₈H₇F₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28665942
Numéro CAS: 891831-55-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR