Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32964-1G PC32964-250MG
APOSPC32964-1GEA 69.6 EUR
APOSPC32964-1G APOSPC32964-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
Formule: C₁₅H₁₆BF₇O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32070723
Numéro CAS: 2376598-54-6