Imprimer
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32963-1G PC32963-250MG
APOSPC32963-1GEA 140 EUR
APOSPC32963-1G APOSPC32963-250MG
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₉F₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18408646
Numéro CAS: 1261530-65-7