Imprimer
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Methyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)sulphonyl] glycine
PC32961-100MG PC32961-250MG
APOSPC32961-100MGEA 405 EUR
APOSPC32961-100MG APOSPC32961-250MG
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate 97%
Perfluorbutanesulphonylamide(N-methyl)acetate
Formule: C₇H₆F₉NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32011191
Numéro CAS: 159381-10-9