Imprimer
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32958-1G PC32958-250MG
APOSPC32958-1GEA 427 EUR
APOSPC32958-1G APOSPC32958-250MG
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄FIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986882
Numéro CAS: 1638765-44-2