Imprimer
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one
PC32957-100MG PC32957-1G PC32957-250MG
APOSPC32957-100MGEA 87 EUR
APOSPC32957-100MG APOSPC32957-1G APOSPC32957-250MG
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Formule: C₉H₇FN₂O₂
Poids moléculaire: 194.162 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13191851
Numéro CAS: 944742-29-4