Imprimer
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC32953-1G PC32953-250MG PC32953-5G
APOSPC32953-1GEA 75.4 EUR
APOSPC32953-1G APOSPC32953-250MG APOSPC32953-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₄F₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28790571
Numéro CAS: 1807192-90-0
UN: 3265
ADR: 8,III