4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈BrF Poids moléculaire: 215.062 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21099975 Numéro CAS: 1353854-74-6 |