Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32950-1G PC32950-250MG
APOSPC32950-1GEA 543 EUR
APOSPC32950-1G APOSPC32950-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21099968
Numéro CAS: 1353855-10-3