Imprimer
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 92.8 EUR
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236266
Numéro CAS: 116640-12-1
UN: 1760
ADR: 8,III