Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-cyclopropyl-5-fluorobenzene
PC32949-1G PC32949-250MG PC32949-5G
APOSPC32949-1GEA 126 EUR
APOSPC32949-1G APOSPC32949-250MG APOSPC32949-5G
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21099988
Numéro CAS: 1311265-74-3