Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32946-1G PC32946-250MG
APOSPC32946-1GEA 105 EUR
APOSPC32946-1G APOSPC32946-250MG
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24449783
Numéro CAS: 1415096-07-9