Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32944-1G PC32944-250MG
APOSPC32944-1GEA 473 EUR
APOSPC32944-1G APOSPC32944-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21100009
Numéro CAS: 1353855-60-3