2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₂N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18909881 Numéro CAS: 97273-25-1 |