Imprimer
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32938-1G PC32938-250MG PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA 208 EUR
APOSPC32938-1G APOSPC32938-250MG APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₂N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22561278
Numéro CAS: 189045-39-4