Imprimer
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32936-1G PC32936-250MG
APOSPC32936-1GEA 186 EUR
APOSPC32936-1G APOSPC32936-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅ClF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20390926
Numéro CAS: 1342424-21-8