Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 574 EUR
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅BrF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20403496
Numéro CAS: 1256956-70-3