4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrF₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22561277 Numéro CAS: 1388056-90-3 |