Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32932-1G PC32932-250MG PC32932-5G
APOSPC32932-1GEA 623 EUR
APOSPC32932-1G APOSPC32932-250MG APOSPC32932-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00796063
Numéro CAS: 14689-51-1