Imprimer
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32923-1G PC32923-250MG PC32923-5G
APOSPC32923-1GEA 77 EUR
APOSPC32923-1G APOSPC32923-250MG APOSPC32923-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄BrF₅N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922506
Numéro CAS: 1353778-48-9