Imprimer
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32922-1G PC32922-250MG PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA 58 EUR
APOSPC32922-1G APOSPC32922-250MG APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrClF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922505
Numéro CAS: 1353778-40-1