Imprimer
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32921-1G PC32921-250MG PC32921-5G
APOSPC32921-1GEA 53.8 EUR
APOSPC32921-1G APOSPC32921-250MG APOSPC32921-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrClF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922504
Numéro CAS: 2366994-65-0