Imprimer
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32918-1G PC32918-250MG PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA 89.9 EUR
APOSPC32918-1G APOSPC32918-250MG APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄Br₂F₂N₂
Poids moléculaire: 325.936 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922501
Numéro CAS: 1353778-39-8