Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC32911-1G PC32911-250MG PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA 464 EUR
APOSPC32911-1G APOSPC32911-250MG APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28797798
Numéro CAS: 1803833-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II