Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32910-1G PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA 174 EUR
APOSPC32910-1G APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₈FNO₃
Poids moléculaire: 185.152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014049
Numéro CAS: 1806480-23-8