Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈FNO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD23863743 Numéro CAS: 753924-48-0 |