Imprimer
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32907-1G PC32907-250MG
APOSPC32907-1GEA 522 EUR
APOSPC32907-1G APOSPC32907-250MG
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₇FO₄
Poids moléculaire: 198.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20639259
Numéro CAS: 583881-07-6