Imprimer
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32905-1G PC32905-250MG
APOSPC32905-1GEA 72.5 EUR
APOSPC32905-1G APOSPC32905-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07698679
Numéro CAS: 79477-87-5