Imprimer
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32897-1G PC32897-250MG
APOSPC32897-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32897-1G APOSPC32897-250MG
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₈H₅F₂N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31742300
Numéro CAS: 1817687-97-0