Imprimer
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32890-1G PC32890-250MG
APOSPC32890-1GEA 116 EUR
APOSPC32890-1G APOSPC32890-250MG
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25956567
Numéro CAS: 1207537-69-6