Imprimer
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 493 EUR
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23708314
Numéro CAS: 1408060-30-9