Imprimer
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32872-1G PC32872-250MG PC32872-500MG
APOSPC32872-1GEA 684 EUR
APOSPC32872-1G APOSPC32872-250MG APOSPC32872-500MG
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₂FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570077
Numéro CAS: 96604-93-2