Imprimer
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC32847-1G PC32847-5G
APOSPC32847-1GEA 27.3 EUR
APOSPC32847-1G APOSPC32847-5G
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12190913
Numéro CAS: 866862-24-0