Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC32846-1G PC32846-250MG PC32846-5G
APOSPC32846-1GEA 261 EUR
APOSPC32846-1G APOSPC32846-250MG APOSPC32846-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409102
Numéro CAS: 874804-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III