Imprimer
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 386 EUR
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Formule: C₁₀F₁₈O₃
Poids moléculaire: 510.076 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248659
Numéro CAS: 308-28-1
UN: 3265
ADR: 8 III