Imprimer
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32839-1G PC32839-250MG PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA 212 EUR
APOSPC32839-1G APOSPC32839-250MG APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₃INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20731076
Numéro CAS: 1365969-58-9