4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-methoxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Fluoro-4-methoxy-5-methyl-2-nitrobenzene
Formule:
C₈H₈FNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27937156 Numéro CAS: 134882-63-6 |