Imprimer
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
PC32793-1G PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA 31.9 EUR
APOSPC32793-1G APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S
Poids moléculaire: 328.262 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31693095
Numéro CAS: 2179072-33-2