Imprimer
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 575 EUR
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812096
Numéro CAS: 1259929-80-0