1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂BrClF₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00135441 Numéro CAS: 187929-82-4 |