Imprimer
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32777-1G PC32777-250MG
APOSPC32777-1GEA 719 EUR
APOSPC32777-1G APOSPC32777-250MG
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
4-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24719781
Numéro CAS: 1232774-27-4