Imprimer
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC32775-1G PC32775-250MG
APOSPC32775-1GEA 654 EUR
APOSPC32775-1G APOSPC32775-250MG
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD25994495
Numéro CAS: 1545520-03-3